Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Serum Bottles
Codice prodotto. 11501175 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
250 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Graduated Serum Bottles are manufactured from WHEATON from 400 borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements
  • Raised graduations indicate approximate capacities in milliliters
  • Accepts standard stoppers and seals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 2.36 in.
Diametro collo esterno (sistema metrico) 30mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 15mm
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 158 mm
Product Type Serum Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.22 in.
Diametro (sistema metrico) 60 mm
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Glass Serum Bottles >