Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridization Bottles
For use in nucleic acid and protein blotting procedures that require a minimum of probe solution
Marca: DWK Life Sciences 805023
75.91 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.38140kg
Descrizione
- In vetro borosilicato a parete spessa
- Flaconi con rivestimento infrangibile con robusti coperchi in plastisol antiscivolo per ridurre le possibilità di rottura ed esposizione a materiali pericolosi
- Tappi in polipropilene che incorporano un rivestimento in silicone/resina fluorurata-PTFE sigillato sonicamente per evitare perdite
- Rack acrilico che può contenere fino a sei provette per ibridizzazione di differenti misure per il trasporto o lo stoccaggio in sicurezza
Order Info
Items come as one per case
Specifica
Policarbonato | |
Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile | |
Per procedure con acidi nucleici e blotting di proteine che richiedano una soluzione per sonda minima | |
A vite | |
35 mm | |
45 mm | |
150 mm |
5.90 in. | |
1.37 in. | |
Vetro borosilicato | |
PTFE o silicone | |
Plastisol | |
USP tipo I |