Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Hybridization Bottles
For use in nucleic acid and protein blotting procedures that require a minimum of probe solution
73.40€ - 156.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP tipo I |
---|---|
Materiale chiusura | Policarbonato |
Dimensione chiusura | 45 mm |
Rivestimento | Plastisol |
Tipo di chiusura | A vite |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Product Type | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Product Type | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11541325
|
DWK Life Sciences
805003 |
35 mm | 150 mm | Flacone per ibridizzazione | Vetro borosilicato |
82.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11724209
|
DWK Life Sciences
805000 |
35 mm | 75 mm | Flacone per ibridizzazione | Vetro borosilicato |
73.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10717893
|
DWK Life Sciences
805007 |
35 mm | 300 mm | Flacone per ibridizzazione | Vetro borosilicato |
96.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12437181
|
DWK Life Sciences
805027 |
35 mm | 300 mm | Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile | Vetro borosilicato |
109.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12417181
|
DWK Life Sciences
805020 |
35 mm | 75 mm | Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile | Vetro borosilicato |
96.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11531325
|
DWK Life Sciences
805001 |
35 mm | 100 mm | Hybridization Bottle | Borosilicate Glass |
79.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12871474
|
DWK Life Sciences
805021 |
35 mm | 100 mm | Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile | Vetro borosilicato |
103.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11551325
|
DWK Life Sciences
805023 |
35 mm | 150 mm | Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile | Vetro borosilicato |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12447181
|
DWK Life Sciences
805031 |
70 mm | 300 mm | Flacone da ibridazione con rivestimento infrangibile | Vetro borosilicato |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12742447
|
DWK Life Sciences
805011 |
70 mm | 300 mm | Flacone per ibridizzazione | Vetro borosilicato |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- In vetro borosilicato a parete spessa
- Flaconi con rivestimento infrangibile con robusti coperchi in plastisol antiscivolo per ridurre le possibilità di rottura ed esposizione a materiali pericolosi
- Tappi in polipropilene che incorporano un rivestimento in silicone/resina fluorurata-PTFE sigillato sonicamente per evitare perdite
- Rack acrilico che può contenere fino a sei provette per ibridizzazione di differenti misure per il trasporto o lo stoccaggio in sicurezza
Order Info
Items come as one per case
Specifica
USP tipo I | |
45 mm | |
A vite | |
Per procedure con acidi nucleici e blotting di proteine che richiedano una soluzione per sonda minima |
Policarbonato | |
Plastisol | |
Vetro borosilicato | |
PTFE o silicone |