Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Inserts for E-Z Vials™
Compatible with numerous vials and caps
Marca:  DWK Life Sciences 225268
88.83 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Codice prodotto. 12634803
  • 93.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 20-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Borosilicate Glass
0.3 mL
With bottom spring