Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Limited-Volume Inserts for E-Z Vials™
Compatible with numerous vials and caps
23.80€ - 340.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12453691
|
DWK Life Sciences
225350-631 |
Glass | 0.35 mL | With flat bottom |
185.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12674793
|
DWK Life Sciences
225255 |
Borosilicate Glass | 0.1 mL | With top spring |
340.00€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12694793
|
DWK Life Sciences
225257 |
Polypropylene | 0.25 mL | With bottom spring |
38.95€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12604803
|
DWK Life Sciences
225258 |
Borosilicate Glass | 0.25 mL | With step |
154.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12634803
|
DWK Life Sciences
225268 |
Borosilicate Glass | 0.3 mL | With bottom spring |
93.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10124032
|
DWK Life Sciences
225265 |
Glass | 0.25 mL | With bottom spring |
198.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12614803
|
DWK Life Sciences
225259 |
Polypropylene | 0.25 mL | With step |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||