Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyacetal Clamps
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
Marca:  DWK Life Sciences 297752
Codice prodotto. 12458922
  • 233.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Molded from polyoxymethylene (POM), an acetal resin
  • Will not scratch glass and can withstand temperatures up to 150°C
  • Resistant to bases and weak acids
  • Not resistant to halogen gases and concentrated acids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard Taper Clamp
POM Acetal
Wheaton Sulfide Distillation Kit
Dark Green