Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polyacetal Clamps
Color-coded clamps hold standard taper joints securely under moderate pressure
217.00€ - 233.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12438922
|
DWK Life Sciences
297746 |
Yellow | Kuderna Danish Evaporative Concentrator |
217.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12448922
|
DWK Life Sciences
297749 |
Blue | Kuderna Danish Evaporative Concentrator |
225.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12458922
|
DWK Life Sciences
297752 |
Dark Green | Wheaton Sulfide Distillation Kit |
233.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Molded from polyoxymethylene (POM), an acetal resin
- Will not scratch glass and can withstand temperatures up to 150°C
- Resistant to bases and weak acids
- Not resistant to halogen gases and concentrated acids
Specifica
Standard Taper Clamp | |
POM Acetal |