Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Potter-Elvehjem
Choose grinders with or without plastic safety coating
Marca: DWK Life Sciences 358005
295.45 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Choose grinders with or without plastic safety coating
- In vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili Wheaton-33™
- Componenti intercambiabili
- Asta in acciaio inox inseribile in un agitatore verticale elettrico
- Il fondo del pestello in PTFE si adatta perfettamente al fondo della provetta; distanza di circa 0.1 - 0.15 mm
- Il rivestimento in plastica trasparente sugli omogeneizzatori di tessuti Safe-Grind™ protegge il mortaio da graffi, migliora la presa e contiene omogenato in caso di rottura della provetta
- Autoclavabili
Order Info
Dimensioni asta, 1/4°pollici di diametro (6°mm)
Specifica
0.004 to 0.006 in. | |
Sì | |
6.3 mm | |
5 ml | |
Omogeneizzatore tissutale | |
8.62 in. | |
219 mm | |
66 mm | |
13 mm | |
PTFE |
Da 0.1 a 0.15 mm | |
0.25 in. | |
0.16 once | |
Plastica | |
Preparazione di omogenati di tessuti | |
Rivestimento in plastica | |
2.5 in. | |
0.51 in. | |
0.16 once, 5 ml |