Learn More
DWK Life Sciences Omogeneizzatori tissutali Potter-Elvehjem
Choose grinders with or without plastic safety coating
296.00€ - 510.00€
Specifica
Tolleranza (sistema imperiale) | 0.004 to 0.006 in. |
---|---|
Tolleranza (sistema metrico) | Da 0.1 a 0.15 mm |
Autoclavabile | Sì |
Diametro (sistema imperiale) albero | 0.25 in. |
Diametro (sistema metrico) albero | 6.3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Materiale | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Materiale | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11397793
|
DWK Life Sciences
358054 |
1.85 once, 55 ml | Vetro borosilicato | 266 mm |
510.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11387793
|
DWK Life Sciences
358044 |
0.5 once, 15 ml | Vetro borosilicato | 219 mm |
347.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11377793
|
DWK Life Sciences
358049 |
1.01 once, 30 ml | Vetro borosilicato | 266 mm |
411.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10060283
|
DWK Life Sciences
358039 |
0.33 once, 10 ml | Vetro borosilicato | 219 mm |
320.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10581142
|
DWK Life Sciences
358009 |
0.5 once, 15 ml | Plastica | 219 mm |
346.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11501315
|
DWK Life Sciences
358011 |
1.01 once, 30 ml | Plastica | 266 mm |
399.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11591305
|
DWK Life Sciences
358007 |
0.33 once, 10 ml | Vetro borosilicato | 219 mm |
320.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11511315
|
DWK Life Sciences
358013 |
1.85 once, 55 ml | Plastica | 266 mm | |||||
10373143
|
DWK Life Sciences
358034 |
0.16 once, 5 ml | Vetro borosilicato | 219 mm |
312.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10092333
|
DWK Life Sciences
358029 |
0.06 once, 2 ml | Vetro borosilicato | 203 mm |
297.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11581305
|
DWK Life Sciences
358005 |
0.16 once, 5 ml | Plastica | 219 mm |
311.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10530762
|
DWK Life Sciences
358003 |
0.06 once, 2 ml | Plastica | 203 mm |
296.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Choose grinders with or without plastic safety coating
- In vetro borosilicato a basso contenuto di estraibili Wheaton-33™
- Componenti intercambiabili
- Asta in acciaio inox inseribile in un agitatore verticale elettrico
- Il fondo del pestello in PTFE si adatta perfettamente al fondo della provetta; distanza di circa 0.1 - 0.15 mm
- Il rivestimento in plastica trasparente sugli omogeneizzatori di tessuti Safe-Grind™ protegge il mortaio da graffi, migliora la presa e contiene omogenato in caso di rottura della provetta
- Autoclavabili
Order Info
Dimensioni asta, 1/4°pollici di diametro (6°mm)
Specifica
0.004 to 0.006 in. | |
Sì | |
6.3 mm | |
Preparazione di omogenati di tessuti |
Da 0.1 a 0.15 mm | |
0.25 in. | |
Omogeneizzatore tissutale | |
PTFE |