Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Prescored Clear Standards Ampules
Glass containers designed to be hermetically sealed, preserving purity and extending content shelf life
444.00€ - 569.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Product Type | Prescored Ampule |
Colore | Clear |
Certificazione/Conformità | ASTM E438 Type I, Class A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11748709
|
DWK Life Sciences™
176759 |
7 mL |
444.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11758709
|
DWK Life Sciences™
176762 |
20 mL |
569.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
A gold band on the stem indicates that the ampule is pre-scored to facilitate snapping.
- Constructed of USP Type I clear and amber low-extractable borosilicate glass
- Methods of sterilization: autoclave, dry heat and EtO
- Prevents cross contamination
Standards packaging, environmental and diagnostic standards, lyophilization and cryogenic storage
Specifica
Borosilicate Glass | |
Prescored Ampule | |
Clear | |
ASTM E438 Type I, Class A |
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Prescored Clear Standards Ampules