Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Large Safety-Coated Solution and Serum Bottles
Codice prodotto. 12482571 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
18,927 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
18,927 mL
Plastisol coated for safety.
  • Material: Borosilicate Glass
  • Not autoclavable
  • Shape: Round
  • Takes rubber stopper No. 8
  • Light resistant
Specifica
Capacità (sistema metrico) 18,927 mL
Colore Clear
Diametro (sistema imperiale) 11.57 in.
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 502 mm
Product Type Serum Bottle
Altezza (sistema imperiale) 19.76 in.
Materiale chiusura Rubber
Diametro (sistema metrico) 294 mm
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Large Safety-Coated Solution and Serum Bottles >