Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial
GREENER_CHOICE
Serum vials are converted from Type I borosilicate glass tubing.
Marca:  DWK Life Sciences™ WUBB5MLA-T-EP
99.94 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18245435
  • 133.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Vials conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP 660 and EP 3.2.1
  • Shrink-wrapped modules reduce particulate contamination
  • Special design adds strength for freeze-drying applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.51 in.
13 mm
20 mm
No
5 mL
0.17 oz.
Tappo a capsula
100 Vials/Pk.
Serum Vial
0.79 in.
Amber
Borosilicate Glass
Non-sterile
1.57 in.
Autoclavable
40 mm
USP tipo I
No
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Serum Vial > Serum Vials; Color: Amber; Volume (Metric): 5 mL; Quantity: 100 Vials/Pk.