Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni a strappo in alluminio non rivestito
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
Marca:  DWK Life Sciences 224197-01
161.25 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.17930kg
Codice prodotto. 11682509
  • 172.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
  • Aluminum
  • Unlined
Specifica
Specifica
Natural
1000/Cs.
30 mm
Aluminum
Complete Tear-off Cap