Learn More
DWK Life Sciences Guarnizioni a strappo in alluminio non rivestito
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
105.00€ - 172.00€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10154222
|
DWK Life Sciences
224192-01 |
Incolore |
105.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10641233
|
DWK Life Sciences
224193-07 |
Verde |
133.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 12-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10581522
|
DWK Life Sciences
224192-06 |
Red |
115.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 06-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11708789
|
DWK Life Sciences
224192-05 |
Blue |
115.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11682509
|
DWK Life Sciences
224197-01 |
Natural |
172.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Tear-off seal can be removed completely allowing content to pour from bottle
- Alluminio
- Senza rivestimento
Specifica
Alluminio | |
Contenitore da 1000 |