Learn More
DWK Life Sciences Flacone V Vial™ con tappo a vite pieno, trasparente
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
Marca:  DWK Life Sciences W986254NG
148.20 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11506305
  • 156.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Includes: 14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Descrizione
Descrizione
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
Specifica
Specifica
PTFE/14B Rubber
13 mm
1 mL
No
Screw
Phenolic
44 mm
13-425
Clear
Borosilicate Glass (Low Extractable)
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping
Conical V
0.3 dr.
Screw Cap
ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A