Learn More
DWK Life Sciences Flacone V Vial™ con tappo a vite pieno, trasparente
Conical interior bottoms are designed to provide total downward drainage and maximum retrieval of contents by syringe
137.00€ - 218.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping |
Stile | Conical V |
Stile filo | Screw |
Includes: 14B rubber-lined black phenolic screw caps faced with PTFE
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduato | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduato | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11596295
|
DWK Life Sciences
W986253NG |
0.3 mL | No | 35 mm |
137.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11506305
|
DWK Life Sciences
W986254NG |
1 mL | No | 44 mm |
156.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11754159
|
DWK Life Sciences
W986256NG |
2 mL | No | 61 mm |
179.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11714239
|
DWK Life Sciences
W986279NG |
5 mL | Yes | 65 mm |
205.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12653365
|
DWK Life Sciences
W986261NG |
2 mL | No | 44 mm |
179.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11516305
|
DWK Life Sciences
W986257NG |
3 mL | No | 50 mm |
191.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11748879
|
DWK Life Sciences
W986260NG |
10.0 ml | No | 72 mm |
190.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10637333
|
DWK Life Sciences
W986274NG |
1 mL | Yes | 44 mm |
169.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11704239
|
DWK Life Sciences
W986277NG |
3 mL | Yes | 50 mm |
195.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 02-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10460558
|
DWK Life Sciences
W986259NG |
5.0 mL | No | 65 mm |
218.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 19-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11764159
|
DWK Life Sciences
W986273NG |
0.3 mL | Yes | 35 mm |
150.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11794299
|
DWK Life Sciences
W986276NG |
2.0 mL | Yes | 61 mm |
199.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10218003
|
DWK Life Sciences
W986272NG |
2.0 mL | Yes | 44 mm |
199.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Clear vials are manufactured from Wheaton-33™ low extractable borosilicate glass
Specifica
Clear | |
Ideal for small scale reactions, centrifugation, storage, packaging and shipping | |
Screw | |
Screw Cap |
Borosilicate Glass (Low Extractable) | |
Conical V | |
Phenolic | |
ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A |