Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Thio Sample Bag
GREENER_CHOICE
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Marca:  Whirl-Pak™ B01254WA
Codice prodotto. 11740334
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Unbreakable, sterile bags to collect and dechlorinate water and wastewater samples for bacteriological examination in compliance with EPA and APHA requirements.
  • Economical and easy to dispose
  • 4 oz. (118 mL) bag contains one nontoxic, non-nutritive pill impregnated with 10 mg sodium thiosulfate and has 100 mL fill-line
  • 18 oz. (532 mL) bag contains one 25 mg sodium thiosulfate pill and has 300 mL fill-line
Specifica
Specifica
Liquid Sample Bag
Not Autoclavable
532 mL
Clear
Sampling Chlorinated Water
Polyethylene
0.064 mm
100/Pk.
2.5 mil
9 in.
4.5 in.
Standard Whirl-Pak Thio-Bags
18 oz.
Tape and Wire
Single-use
Contains one 25 mg sodium thiosulfate pill.
Sterile
Yes
82°C
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in.)
23 cm
11.5 cm