Learn More
Whirl-Pak™ Write-On Thio Sample Bag
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
48.00€ - 94.00€
Specifica
Sterilità | Sterile |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Tipo di chiusura | Tape and Wire |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Spessore (sistema imperiale) | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Spessore (sistema imperiale) | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11767944
|
Whirl-Pak™
B01040WA |
7 in. | 2.25 mil | 4 oz. |
48.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11740334
|
Whirl-Pak™
B01254WA |
9 in. | 2.5 mil | 18 oz. | N/A | ||||
Descrizione
Thio bag with write-on strip contains 10 mg of active sodium thiosulfate to neutralize chlorine in water samples.
Unbreakable, sterile bags to collect and dechlorinate water and wastewater samples for bacteriological examination in compliance with EPA and APHA requirements.
- Economical and easy to dispose
- 4 oz. (118 mL) bag contains one nontoxic, non-nutritive pill impregnated with 10 mg sodium thiosulfate and has 100 mL fill-line
- 18 oz. (532 mL) bag contains one 25 mg sodium thiosulfate pill and has 300 mL fill-line
Specifica
Sterile | |
Polyethylene | |
Tape and Wire |