Learn More
Azpack™ Assorbente in cotone bianco
Test absorbancy by placing a teaspoon of water in the hollow of a cotton. Azpack™ Cotton Wool, Absorbant is BP quality.
Marca:  Azpack™ 12356477
13.23 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24298" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12356477
  • 23.40€ / Pezzo
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 100% Bleached cotton combers
  • BP quality
  • 1 roll is approximately 3.5m x 325mm (L x W)
  • 500g per roll
Specifica
Specifica
Materiale assorbente in cotone
BP Quality
500 g
Bleached Cotton
500 g
Titolo del prodotto
Azpack™ Assorbente in cotone bianco > Quantity: 500g