Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3 X-Large
3X-Large
4 X-Large
Descrizione
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Elastic cuffs
Specifica
Specifica
Product Type | Camice da laboratorio |
Size | Medium |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polipropilene |
Colore | Bianco |
Tipo di chiusura | Zip |
Stile polso | Elastico |
Monouso | Sì |
Resistenza | Polvere e liquidi non pericolosi, Dust |
Tipo di giuntura | Serged |
Vedi altri risultati |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now
Titolo del prodotto
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene bianco >