Learn More
Wheaton™ Caps for Screwthread Diagnostic Vials
For the safe and secure closure of vials in the laboratory. Wheaton™ Caps for Screwthread Diagnostic Vials are manufactured from pharmaceutical grade polypropylene.
Marca:  Wheaton™ 300180
71.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 14803592
  • 103.00€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • White in color
  • To fit thread finish 15.5mm (15.5R4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
15.5 mm
Polypropylene
1000 Pack
Cap
White
Screw Thread Diagnostic Vials
SDS
Documenti Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Wheaton™ Caps for Screwthread Diagnostic Vials >