Learn More
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 mL
25 ml
60 ml
90 mL
125 mL
250 ml
625 ml
1000 mL
Descrizione
Contenitore economico per impaccamento in polipropilene con tappo a vite. Svuotamento completo senza residui.
- Impervious to light
- Adatto per l'uso con alimenti
- Sterilizzabile
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Include | Tappo a vite |
Materiale | Polipropilene |
Colore chiusura | Bianco |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
Forma | Rotondo |
Altezza (sistema metrico) | 129 mm |
Diametro (sistema metrico) | 102mm |
Tipo di chiusura | Tappo a vite |
Titolo del prodotto
Buerkle™ Provette in polipropilene bianco con tappo a vite >