Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PTFE bianco
White PTFE Tubing is temperature resistant up to 270°C in the absence of active pressure.
Marca:  Deutsch Neumann™ 3400305
Codice prodotto. 10274954
  • 32.05€ / 5m
Spedizione stimata: 23-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from polytetrafluorethylene (PTFE)
  • Minimum order length of 5 m
  • Almost totally chemically inert
  • Excellent flexibility and strength, even in low temperatures
Specifica
Specifica
ISO 9001:2008
3 mm
5 mm
1 mm
White
Plastic Tubing
PTFE
5 m
1 Ea.
270°C