Learn More
Deutsch Neumann™ Tubo in PTFE bianco
White PTFE Tubing is temperature resistant up to 270°C in the absence of active pressure.
14.35€ - 75.20€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
---|---|
Materiale | PTFE |
Quantità confezione | 1 Ea. |
Colore | White |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10001124
|
Deutsch Neumann™
3401012 |
10 mm | 12 mm |
75.20€
5m |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10336924
|
Deutsch Neumann™
3400103 |
1 mm | 3 mm |
18.55€
5m |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10421084
|
Deutsch Neumann™
3401503 |
1.5 mm | 3 mm |
14.35€
5m |
Spedizione stimata: 06-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10274954
|
Deutsch Neumann™
3400305 |
3 mm | 5 mm |
29.30€
5m |
Spedizione stimata: 31-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from polytetrafluorethylene (PTFE)
- Minimum order length of 5 m
- Almost totally chemically inert
- Excellent flexibility and strength, even in low temperatures
Specifica
ISO 9001:2008 | |
PTFE | |
1 Ea. | |
White |