Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia WypAll™
I panni per la pulizia WypAll™
Marca: Kimberly-Clark™ 7867
130.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- L'avanzata tecnologia Hydroknit™
Specifica
Panno Wypall X70 | |
380 mm | |
420 mm | |
White | |
Per manutenzione di media entità; eliminazione di olio, grasso, sporco e solventi; pulizia di utensili, macchinari, superfici in metallo; asciugatura di fluidi da taglio, protezioni | |
Confezione da 6 | |
Non sterile |
12.99 in. | |
12.99 in | |
Tessuto Hydrokint | |
380 x 420 mm | |
Wypall wiper dispenser | |
1 strato |
Titolo del prodotto
Kimberly-Clark™ Panni per la pulizia WypAll™ > Dimensions (L x W): 380 x 420 mm (15 x 16.5 in.), Packaging Quantity: 6 Pk.