Learn More
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles Codice prodotto.: 15347047
Aggiungi al carrello
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles
Codice prodotto. 15347047
500 ml, Verde
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 mL
Colore chiusura:
Bianco
Blu
Giallo
Orange
Rosso
Verde
Codice prodotto. 15347047
Marca: Azlon WGW239PVENT
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In LPDE, per garantire resistenza e flessibilità. Le spruzzette Azlon™ con sfiato e imboccatura larga sono dotate di coperchi con codifica a colori per una facile identificazione.
Manufactured from LPDE for strength and flexibilty. Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles feature color coded lids for easy identification.
  • Square shoulder wash bottles
  • Wide neck for easy spill-free filing; patented DripLok™  vapor venting valve prevents solvent drips
  • Color-coded one-piece polypropylene closures maintain shape in use
  • Precision jet-tip aperture for fine control
  • Translucent bottles without print
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale LDPE
Colore chiusura Verde
Bocca Larga
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Screw Cap with Curved Aperture
Titolo del prodotto
Azlon™ Wide Mouth Vented Wash Bottles >