Learn More
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Wide Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
Marca:  BRAND™ 92814
102.52 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10069840
  • 129.00€ / pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Borosilicate Glass 3.3
  • DIN ISO 24450
  • With beaded rim and graduation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25 mL
Wide
Beaded
Borosilicate Glass (3.3)