Learn More
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Wide Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
129.00€ - 512.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Stile collo | Larga |
Graduated | Yes |
Mouth Style | Beaded |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10069840
|
BRAND™
92814 |
25 mL |
129.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
10440293
|
BRAND™
92863 |
2000 mL |
512.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Borosilicate Glass 3.3
- DIN ISO 24450
- With beaded rim and graduation
Specifica
Borosilicate Glass (3.3) | |
Larga | |
Yes | |
Beaded |
Titolo del prodotto
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask