Learn More
BRAND™ Wide Neck Erlenmeyer Flask
Wide Neck Erlenmeyer Flask features a beaded rim and graduation marks.
Marca: BRAND™ 92863
413.36 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Borosilicate Glass 3.3
- DIN ISO 24450
- With beaded rim and graduation
Specifica
2000 mL | |
Wide | |
Beaded |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Yes |