Learn More
Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown
Fill and clean these wide neck PVC containers with ease due to the roomy neck configuration. Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown are ideal for light sensitive media.
0.70€ - 631.00€
Specifica
Colore | Marrone |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione |
Closure Included | No |
Forma | Pozzetti quadrati |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno collo | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno collo | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17818177
|
Kautex™
2000084599 |
500 ml | 54 mm | Cloruro di polivinile |
251.00€
pezzi 126 |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15921431
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | Cloruro di polivinile |
200.00€
pezzi 44 |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10637701
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | Cloruro di polivinile | N/A | ||||||
15326985
|
Kautex™
2000070697 |
50 ml | 23 mm | Cloruro di polivinile |
631.00€
pezzi 972 |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15991411
|
Kautex™
2000071083 |
750 ml | 69 mm | Polietilene ad alta densità |
247.00€
pezzi 114 |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15971411
|
Kautex™
2000071081 |
300 ml | 41 mm | Cloruro di polivinile |
427.00€
pezzi 300 |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10498792
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | Cloruro di polivinile | N/A | ||||||
17828177
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | Cloruro di polivinile |
388.00€
pezzi 480 |
Spedizione stimata: 31-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Member of Series 310 container family
Specifica
Marrone | |
Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione | |
No | |
Pozzetti quadrati |
Titolo del prodotto
Kautex™ PVC Wide Neck Square Container, Brown