Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR Precision a parete media
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e OD di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
339.66€ - 401.00€
Specifica
Camber (Metric) | 13 μm |
---|---|
Concentricity (Metric) | 38 μm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 9.9935± 0.0065mm |
Diametro (sistema metrico) interno | 8.160± 0.013mm |
Forza del campo | 200 MHz |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15318988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1085 |
203.2 mm | 513-7PPM-8-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15308988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1075 |
178 mm | 513-7PPM-7-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
15328988
|
Wilmad-LabGlass™
66502-1095 |
228.6 mm | 513-7PPM-9-5 | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
13 μm | |
9.9935± 0.0065mm | |
200 MHz | |
0.92 mm |
38 μm | |
8.160± 0.013mm | |
Ideale per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici™) |
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR Precision a parete media