Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR Precision a parete sottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e OD di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
122.00€ - 321.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 9.9935± 0.0065mm
Da utilizzare con (applicazione) Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
Visualizza altre specifiche
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6.
Includes: Provetta e tappo monouso
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Spessore (sistema metrico) parete Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Modello Forza del campo Spessore (sistema metrico) parete Prezzo Quantità e disponibilità  
15308778
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66100-1085
203.2 mm 513-1PS-8-5 100 MHz 0.55 mm N/A N/A N/A
15398768
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66100-1075
178 mm 513-1PS-7-5 100 MHz 0.55 mm
122.00€
5 confezioni
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15318778
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66100-1095
228.6 mm 513-1PS-9-5 100 MHz 0.55 mm N/A N/A N/A
15358798
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66200-1075
178 mm 513-1PP-7-5 200 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15368798
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66200-1085
203.2 mm 513-1PP-8-5 200 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15388798
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66200-1095
228.6 mm 513-1PP-9-5 200 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15378818
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66300-1085
203.2 mm 513-3PP-8-5 300 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15398818
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66300-1095
228.6 mm 513-3PP-9-5 300 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15328928
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66400-1095
228.6 mm 513-5PP-9-5 400 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15318928
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66400-1085
203.2 mm 513-5PP-8-5 400 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15398918
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66400-1075
178 mm 513-5PP-7-5 400 MHz 0.46 mm
293.00€
5 confezioni
Spedizione stimata: 04-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15338978
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66500-1075
178 mm 513-7PP-7-5 500 MHz 0.46 mm
321.00€
5 confezioni
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15348978
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66500-1085
203.2 mm 513-7PP-8-5 500 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
15358978
Vedere i documenti
Wilmad-LabGlass™
66500-1095
228.6 mm 513-7PP-9-5 500 MHz 0.46 mm N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.
  • La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
  • Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
  • Classificata come classe idrolitica 1
  • In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
Specifica
9.9935± 0.0065mm
Per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici)
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 10 mm Provetta NMR Precision a parete sottile