Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete ultrasottile
Per massimizzare l'SNR, le provette per NMR di precisione presentano impurità paramagnetiche minime che potrebbero influire sullo spessoramento. Rigide tolleranze di DI e DE di soli 0.0065 mm per inserti Wilmad
151.98€ - 425.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 4.9635± 0.0065mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 4.4965± 0.0065mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) |
Spessore (sistema metrico) parete | 0.24 mm |
Allerta:
I tappi non sono consigliati per l'uso con campioni disciolti in cloroformio-d o acetone-d6
Includes: Provetta e tappo monouso
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Modello | Forza del campo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15318848
|
Wilmad-LabGlass™
66301-0575 |
178 mm | 537-PPT-7-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15328848
|
Wilmad-LabGlass™
66301-0585 |
203.2 mm | 537-PPT-8-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15348848
|
Wilmad-LabGlass™
66301-0595 |
228.6 mm | 537-PPT-9-5 | 300 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15338948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-0585 |
203.2 mm | 540-PPT-8-5 | 400 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15348948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-0595 |
228.6 mm | 540-PPT-9-5 | 400 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15328948
|
Wilmad-LabGlass™
66401-0575 |
178 mm | 540-PPT-7-5 | 400 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15389008
|
Wilmad-LabGlass™
66601-0575 |
178 mm | 545-PPT-7-5 | 600 MHz |
425.00€
5 confezioni |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15399008
|
Wilmad-LabGlass™
66601-0585 |
203.2 mm | 545-PPT-8-5 | 600 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
15309018
|
Wilmad-LabGlass™
66601-0595 |
228.6 mm | 545-PPT-9-5 | 600 MHz | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
Prodotte in uno stabilimento all’avanguardia con certificazioni ISO 9001:2008 Lo stabilimento statunitense utilizza un esclusivo processo di compattazione e smerigliatura di precisione per modellare la superficie interna con il massimo fattore di riempimento.- La superficie interna è resistente a basi e acidi forti a temperatura ambiente
- Utilizzabile in sicurezza a temperature fino a 230° C e con un intervallo di temperatura di 120° C
- Classificata come classe idrolitica 1
- In vetro borosilicato che soddisfa i requisiti del vetro di tipo 1 classe A stabiliti dall’ASTM E438 Ispezione al 100% con più misuratori tracciabili NIST e controlli dei difetti della superficie ottica
Specifica
4.9635± 0.0065mm | |
4.4965± 0.0065mm | |
Ideale per esperimenti che richiedono una qualità di omogeneizzazione fondamentale (campo elevato/ultra elevato, non rotante, multidimensionale, multi-nucleo, esperimenti DNP e studi che coinvolgono campioni biologici) | |
0.24 mm |
Titolo del prodotto
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ diametro esterno 5 mm Provette NMR Precision a parete ultrasottile