Learn More
SP Wilmad-LabGlass™ High-Throughput NMR Tubes
Double the writing area allows for easy sample marking and identification.
107.00€ - 181.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 5±0.02 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7 in.
Spessore (sistema metrico) parete 0.43 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16695672
Vedere i documenti Dettagli della promozione
SP
66999-5751
50 Pack
107.00€
pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16685672
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
SP
66999-5702
100 Pack
181.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 22-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Average camber of 60 microns ensures spectrum clarity for small molecule (MW <250) samples up to 600 MHz.
  • 2x larger marking area eliminates cramped and unreadable sample names
  • Silkscreened writing area keeps sample names from easily wiping off
  • Designed for routine use in most low to mid field NMR spectrometers
  • Camber and concentricity values listed are the Total Indicator Reading (TIR)
  • Made from ASTM E438 Type 1 Class B glass
  • 100% inspected for surface defects and physical dimensions
Note: For experiments that involve cooling, heating, biological sample, multi-dimension, multi-nuclei or DNP techniques, please refer to Wilmad Precision NMR Tubes.
Specifica
Specifica
5±0.02 mm
7 in.
0.43 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SP Wilmad-LabGlass™ High-Throughput NMR Tubes