Learn More
Sartorius Wire Weight
The Wire Weight is made from special steel that is non-magnetizable, highly corrosion-resistant and comes in wooden case.
Marca:  Sartorius YCW1121-02
Codice prodotto. 15584989
  • 162.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • E2 weight sets from 1 mg to 10 kg
  • Up to 500 mg as wire weights
  • Material: Special steel, non-magnetizable, density 8.0 g/cm3, highly corrosion-resistant
  • Packaging of the weights: From 1 mg up to 500 mg in a plastic case
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calibration Mass
0.23 lb.
Aluminum, Nickel Silver, Stainless Steel
density 8.0 g/cm3
DAkkS Certificate
OIML E2