Learn More
Sartorius Wire Weight
The Wire Weight is made from special steel that is non-magnetizable, highly corrosion-resistant and comes in wooden case.
162.00€
Specifica
Peso (sistema imperiale) | 0.23 lb. |
---|---|
Product Type | Calibration Mass |
Certificazione/Conformità | DAkkS Certificate |
Materiale | Aluminum, Nickel Silver, Stainless Steel |
Densità | density 8.0 g/cm3 |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16373136
|
Sartorius
YCW0121-02 |
1 mg |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16393136
|
Sartorius
YCW0221-02 |
2 mg |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15584989
|
Sartorius
YCW1121-02 |
10 mg |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16333146
|
Sartorius
YCW2521-02 |
500 mg |
162.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- E2 weight sets from 1 mg to 10 kg
- Up to 500 mg as wire weights
- Material: Special steel, non-magnetizable, density 8.0 g/cm3, highly corrosion-resistant
- Packaging of the weights: From 1 mg up to 500 mg in a plastic case
Specifica
0.23 lb. | |
DAkkS Certificate | |
density 8.0 g/cm3 |
Calibration Mass | |
Aluminum, Nickel Silver, Stainless Steel |