Learn More
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
37.0 in.
37.8 in.
38.6 in.
39.4 in.
40.2 in.
40.9 in.
41.7 in.
42.5 in.
Descrizione
- Made of 65/35 Polycotton
- One outside left breast pocket, two outside lower pockets
- Standard pointed collar
- Front button closure
- Straight cuffs
- White
Vantaggi della Greener Choice
- I vantaggi per l'ambiente includono:
- Riciclabile
Specifica
Specifica
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | 2X-Large |
Sesso | Women's |
Materiale | Polycotton |
Colore | White |
Tipo di chiusura | Buttons |
Stile polso | Open |
Monouso | Reusable |
Sterilità | Non-sterile |
N. di tasche | 3 |
Vedi altri risultati |
Documenti
Scientific Resources
Flyers
Fisherbrand reusable lab coats
Dimensione file: 744.3 kB
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Women's Poly/Cotton Lab Coats >