Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 and 10% CO2
Factory calibration certificate for 5, 7 and 10% CO2
Marca:  Memmert™ ICO150D00106
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17159954
  • 336.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Special works calibration certificates upon request
  • For 5 %, 7 % and 10 % CO2 (measured at +37 °C)
Specifica
Specifica
ICO150
Works Calibration Certificate