Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 and 10% CO2
Factory calibration certificate for 5, 7 and 10% CO2
336.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17120025
|
Memmert™
ICO50D00106 |
ICO50 |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17129924
|
Memmert™
ICO105D00106 |
ICO105 |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17159954
|
Memmert™
ICO150D00106 |
ICO150 |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17199984
|
Memmert™
ICO240D00106 |
ICO240 |
336.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Special works calibration certificates upon request
- For 5 %, 7 % and 10 % CO2 (measured at +37 °C)
Specifica
Works Calibration Certificate |