Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Available in a variety of diameters and apertures
Marca: Endecotts™ 200SIW.075H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
- Woven Wire Mesh Sieve
- Made of Stainless Steel
Specifica
75 μm | |
7.87 in. | |
No. 200 | |
Stainless Steel | |
Woven Mesh |
Sieve | |
Stainless Steel | |
200 mm | |
200 Mesh | |
200 |
Titolo del prodotto
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve > Diameter: 200 mm, Pore Size: 75 μm