Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Available in a variety of diameters and apertures
Marca:  Endecotts™ 450SIW1.00
Codice prodotto. 12875691
  • 692.23€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
  • Woven Wire Mesh Sieve
  • Made of Stainless Steel
Specifica
Specifica
1 mm
17.7 in.
450 mm
Woven Mesh
Sieve
Stainless Steel
Stainless Steel
1
Titolo del prodotto
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve > Diameter: 450 mm, Pore Size: 1 mm