Learn More
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D.
Stainless steel woven wire mesh test sieves are ideal for all types of laboratory sampling and particle size analysis
Marca:  Endecotts™ 200SIW2.80
Codice prodotto. 11507474
  • 139.41€ / Pezzo
Spedizione stimata: 26-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Certifications: ISO3310-1:2000, BS410-1:2000; DIN-ISO3310-1; NF ISO3310-1:2000
  • Each sieve is supplied with a calibration certificate recording the number of aperture and wire diameters measured, the average aperture size and standard deviation separately for the warp and weft direction. The type of weave will also be stated.
Specifica
Specifica
2.8 mm
25 mm
200 mm
Stainless Steel
200 x 25 mm
Titolo del prodotto
Endecotts™ Woven Wire Test Sieve, 200 mm O.D. > Pore Size: 2.8 mm