Learn More
Micronova™ BoxWringer™ String Mop Wringer
A stainless steel box-shaped string mop wringer, ergonomically crafted from a single piece of stainless steel that easily attaches to the rim of B-7 series buckets on a range of bucket systems.
Marca:  Micronova™ W-9B
Codice prodotto. 13188655
  • 465.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Micronova BoxWringer™ String Mop Wringer features a simple design that leaves mops damp enough to effectively saturate the surface, while wringing out excess liquid.
  • Lightweight and ergonomic Box-shaped string mop wringer
  • Crafted from a single piece of stainless steel with no moving parts
  • Electropolished stainless steel for durability and long life
  • Designed for use with a range of string mops
  • For use with the B-7 series buckets on a range of bucket systems
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Wringer
Autoclavable
Silver
Cleaning Walls, Floors and Ceilings
10.78 cm
26.7 cm
24.1 cm
Stainless Steel (304), Electropolished
Store at Ambient Temperature. Rinse to remove disinfectant before Autoclave or Storage
26.7 x 24.1 x 10.78 cm (10.5 x 9.5 x 4.25 in.)
4.25 in.
10.5 in.
9.5 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto045586-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data03/12/2024 Catalog NumberW-9B
Numero di lotto042784-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data08/07/2024 Catalog NumberW-9B
Numero di lotto025056-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/12/2021 Catalog NumberW-9B
Numero di lotto026919-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/12/2021 Catalog NumberW-9B
Titolo del prodotto
Micronova™ BoxWringer™ String Mop Wringer > BoxWringer, Stainless Steel, String Mop Wringer