Learn More
Cole Parmer™ Write-On Tape
Use to label/identify laboratory items/products.
54.65€ - 73.15€
Specifica
Temperature Range (Metric) -23°C to +121°C
Lunghezza (sistema imperiale) 14 yd.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Colore Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Larghezza (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
15719404
Vedere i documenti
Cole Parmer™
06530-21
White 0.5 in.
54.65€
pezzi 6
15366155
Vedere i documenti
Cole Parmer™
06530-28
Assorted 0.5 in.
73.15€
pezzi 24
15752428
Vedere i documenti
Cole Parmer™
06530-48
Assorted 1in.
59.15€
pezzi 12
Descrizione
Descrizione
  • Identify with writing and color.
  • Durable tape is waterproof, and oil and acid resistant.
  • Can be used with pencil, pen, or permanent marker.
  • Temperature resistant.
Specifica
Specifica
-23°C to +121°C
14 yd.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Cole Parmer™ Write-On Tape