Learn More
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrile Coated Heat Resistant Gloves
Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 400°F (200°C).
274.00€
Specifica
Coating Material Nitrile
Colore Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Temperatura (sistema imperiale) max 400°F
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Designed for intermittent handling of objects up to 400°F (204°C).
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12690892
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
42445100
10
274.00€
12 paia
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
15670904
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
42445090
9
274.00€
12 paia
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects
  • Protects from temperatures up to 200°C (400°F)
  • Two-piece construction eliminates outer seams for increased comfort, fit, and dexterity
  • Bonded nitrile coating offers mechanical protection against cuts and abrasion
  • Enhanced grip capabilities when handling wet or oily surfaces
  • Sweat absorbent non-woven felt liner
  • Asbestos-free
Specifica
Specifica
Nitrile
ANSI A2
400°F
Press Injection Molding, Testing, and Welding
Non-woven polyester
Gray
Specific
200°C
Guanto con manichetta
42-445
Documenti
Product Certifications
Not a replacement for silicate gloves.
Titolo del prodotto
Ansell ActivArmr™ 42-445 Nitrile Coated Heat Resistant Gloves