Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Effectively screen colonies with X-Gal, an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal, forming an intense blue precipitate.
39.75€ - 158.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10203430
|
Thermo Scientific™
R0401 |
0.5 g | N/A | N/A | N/A | |||||
10365410
|
Thermo Scientific™
R0404 |
1 g |
83.00€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10490470
|
Thermo Scientific™
R0402 |
2 g |
158.00€
2g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galacto-pyranoside) is an inert chromogenic substrate for beta-galactosidase which hydrolyzes X-Gal into colorless galactose and 4-chloro-3-brom-indigo, forming an intense blue precipitate. Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies.
Induction of the lacZ gene with IPTG leads to the hydrolysis of X-Gal and to the development of blue colonies. X-Gal Solution is a stable, 0.22μm membrane filtered solution formulated for direct use in conjunction with IPTG for blue/white colony screening.Specifica
X-Gal |