Learn More
ABEBA™ Pantofole di sicurezza nero S2 X-Light
Comfort per tutto il giorno con la nuova scarpa di sicurezza ABEBA X-Light. Realizzato in microfibra nera, lavabile. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile Actice Comfort. Punta in acciaio. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
Marca:  ABEBA™ 7131029/35
74.56 EUR valido fino al 2025-02-13
Usa il codice promo "24130" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16398271
  • 115.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 26-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Comfort, Igiene e sicurezza
  • Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
  • ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
  • Suola antiscivolo PU
  • Punta in acciaio (200 Joule)
  • Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
  • Trattamento Sanitized
  • Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Breathable lining with Silver ions
35
Polyurethane
Steel
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Black
Microfiber
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Slip-on shoes
1 Pair
Water