Learn More
ABEBA™ Pantofole di sicurezza nero S2 X-Light
Comfort per tutto il giorno con la nuova scarpa di sicurezza ABEBA X-Light. Realizzato in microfibra nera, lavabile. Rivestimento interno con ioni argento per ridurre l'odore e una soletta sostituibile Actice Comfort. Punta in acciaio. ESD come da norma EN 61340 classe climatica 1
111.00€ - 115.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
---|---|
Colore | Black |
Materiale rivestimento interno | Breathable lining with Silver ions |
Materiale | Microfiber |
Caratteristiche suola | Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16398271
|
ABEBA™
7131029/35 |
35 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308281
|
ABEBA™
7131029/36 |
36 |
111.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318281
|
ABEBA™
7131029/37 |
37 |
111.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328281
|
ABEBA™
7131029/38 |
38 |
115.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16338281
|
ABEBA™
7131029/39 |
39 |
115.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16348281
|
ABEBA™
7131029/40 |
40 |
111.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16358281
|
ABEBA™
7131029/41 |
41 |
111.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16368281
|
ABEBA™
7131029/42 |
42 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 31-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16378281
|
ABEBA™
7131029/43 |
43 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16388281
|
ABEBA™
7131029/44 |
44 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16398281
|
ABEBA™
7131029/45 |
45 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16308291
|
ABEBA™
7131029/46 |
46 |
115.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16318291
|
ABEBA™
7131029/47 |
47 |
115.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16328291
|
ABEBA™
7131029/48 |
48 |
115.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 13-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Comfort, Igiene e sicurezza
- Conforme alla norma EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD dissipativo secondo DIN EN 61340
- Suola antiscivolo PU
- Punta in acciaio (200 Joule)
- Fodera traspirante e antibatterica con ioni d'argento
- Trattamento Sanitized
- Soletta estraibile Activ Comfort
Specifica
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Breathable lining with Silver ions | |
Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative | |
Slip-on shoes | |
1 Pair | |
Water |
Black | |
Microfiber | |
Polyurethane | |
Steel | |
CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340 |