Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marca:  ABEBA™ 711860/39
Codice prodotto. 17121475
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, comfortable trainers
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Black and yellow Cordura
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Specifica
Specifica
Black, Yellow
39
Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC
Trainers
S3 SRC
Cordura
Steel
Unisex
Water Resistant