Learn More
ABEBA™ X-Light Black/Yellow Safety Trainers S3 ESD
Black/yellow X-light safety trainer with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, textile antipuncture midsole, PU slip resistant outsole
Marca:  ABEBA™ 7131860/47
Codice prodotto. 17181575
  • 111.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 05-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight, comfortable occupational shoes
  • Comply to EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
  • Slip resistant Mono PU outsole SRC
  • Steel toe cap (200 J)
  • Textile antipuncture midsole
  • Black and yellow Cordura
  • Silver ions lining
  • Replaceable active comfort insole
Specifica
Specifica
Black, Yellow
47
Comply to EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD according EN 61340
Trainers
S3 SRC ESD
Cordura
Steel
Unisex
Water Resistant